Azobenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20118.0025 8.20118.0100
8.20118.0025EA 78.2 EUR
8.20118.0025 8.20118.0100
Azobenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Azobenzol
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Molekulargewicht: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Dichte: 1.203 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-Nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00948
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 6.4 mg/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 182.23 g/mol
Boiling Point 291 - 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00048 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.203 g/cm3