Azobenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10425.14 A10425.22 A10425.36
A10425.14EA 59.6 EUR
A10425.14 A10425.22 A10425.36
Azobenzol ≥97%
Azobenzol
Purity: 97+% CAS No.: 103-33-3 Molecular Formula: C12H10N2 Formula Weight: 182.23 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 293° Merck Reference: 14,917 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003022
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Molekulargewicht: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 293 °C
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Dichte: 1.203
Flammpunkt: 140
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-Nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00948