Azobenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
401540500 401542500
ACRO401540500EA 115 EUR
ACRO401540500 ACRO401542500
Azobenzol 98%
Azobenzol
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Molekulargewicht: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-Nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00948
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %