4-Iodanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7608-100G
I7608-25G
SIALI7608-100GEA
122
EUR
SIALI7608-100G
SIALI7608-25G
4-Iodanisol, Sigma-Aldrich®
4-Iodanisol
Formel:
C₇H₇IO Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 48…49 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001056 CAS-Nummer: 696-62-8 EINECS: 211-798-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...