2-Iodanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Iodo-2-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
252786-100G 252786-25G
SIAL252786-100GEA 127 EUR
SIAL252786-100G SIAL252786-25G
2-Iodanisol, Sigma-Aldrich®
2-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.445 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001039
CAS-Nummer: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 13,05050