1-Iod-2,4-dinitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06 B23659.14
B23659.06EA 69.9 EUR
B23659.06 B23659.14
1-Iod-2,4-dinitrobenzol ≥98%
1-Iod-2,4-dinitrobenzol
Purity: 98% CAS No.: 709-49-9 Molecular Formula: C6H3IN2O4 Formula Weight: 294.01 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1113584
Formel: C₆H₃IN₂O₄
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039738
CAS-Nummer: 709-49-9
EINECS: 211-908-3