3-Iodanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7209-25G I7209-5G
SIALI7209-25GEA 77.6 EUR
SIALI7209-25G SIALI7209-5G
3-Iodanilin, Sigma-Aldrich®
3-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1.821 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007781
CAS-Nummer: 626-01-7
EINECS: 210-922-7