2-Iodanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ100

I7004-25G I7004-5G
SIALI7004-25GEA 123 EUR
SIALI7004-25G SIALI7004-5G
2-Iodanilin, Sigma-Aldrich®
2-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007680
CAS-Nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR