Ethyl-4-iodbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
A14570.09 A14570.18 A14570.30
A14570.09EA 52.9 EUR
A14570.09 A14570.18 A14570.30
Ethyl-4-iodbenzoat ≥98%
Ethyl-4-iodbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 51934-41-9 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 2208568 MDL No.: MFCD00017344
Formel: C₉H₉IO₂
Siedepunkt: 283 °C
Dichte: 1.660
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017344
CAS-Nummer: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3