Methyl-2-iodbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
CD04352.1
CD04352.10
CD04352.50
MAYBCD04352.1EA
0
EUR
MAYBCD04352.1
MAYBCD04352.10
MAYBCD04352.50
Methyl-2-iodbenzoat
Methyl-2-iodbenzoat
Formel:
C₈H₇IO₂ Molekulargewicht: 262.05 g/mol Siedepunkt: 272 Dichte: 1.784 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016351 CAS-Nummer: 610-97-9 EINECS: 210-243-6 |