Methyl-2-iodbenzoat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
249830250 249831000
ACRO249830250EA 68.7 EUR
ACRO249830250 ACRO249831000
Methyl-2-iodbenzoat 99+%
Methyl-2-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
Molekulargewicht: 262.05 g/mol
Siedepunkt: 272…274 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.73 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016351
CAS-Nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %