1,4-Diiodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
193526-10G
193526-50G
SIAL193526-10GEA
66.8
EUR
SIAL193526-10G
SIAL193526-50G
1,4-Diiodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Diiodbenzol
Formel:
C₆H₄I₂ Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 126…127 °C Dichte: 2.88 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001054 CAS-Nummer: 624-38-4 EINECS: 210-842-2 |