Pentafluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
103764-25G
103764-5G
SIAL103764-25GEA
155
EUR
SIAL103764-25G
SIAL103764-5G
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆ClF₅O₂S Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Dichte: 1.79 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007427 CAS-Nummer: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |