Pentafluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A17676.03
A17676.06
A17676.14
A17676.03EA
26.7
EUR
A17676.03
A17676.06
A17676.14
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 832-53-1
Molecular Formula: C6ClF5O2S
Formula Weight: 266.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 2142325
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007427
Formel:
C₆ClF₅O₂S Siedepunkt: 210…211 °C Dichte: 1.796 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007427 CAS-Nummer: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |