2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
375780010
375780050
ACRO375780010EA
28.2
EUR
ACRO375780010
ACRO375780050
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClFO₂S Siedepunkt: 140…142 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 26 °C Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042285 CAS-Nummer: 2905-21-7 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (ex Cl) |