Pentafluorthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, Pentafluorophenyl mercaptan, Pentafluorobenzenethiol, Mercaptopentafluorobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P5654-25G-A P5654-5G-A
SIALP5654-25G-AEA 749 EUR
SIALP5654-25G-A SIALP5654-5G-A
Pentafluorthiophenol, Sigma-Aldrich®
Pentafluorthiophenol
Formel: C₆HF₅S
Molekulargewicht: 200.13 g/mol
Siedepunkt: 143
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004828
CAS-Nummer: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
UN-Nummer: 2920
ADR: 8 II