Pentafluorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, Pentafluorophenyl mercaptan, Pentafluorobenzenethiol, Mercaptopentafluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 771-62-0
Molecular Formula: C6HF5S
Formula Weight: 200.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Stench
Melting Point: -24°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1876292
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004828
Formel:
C₆HF₅S Molekulargewicht: 200.13 g/mol Siedepunkt: 143 °C Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1.572 Flammpunkt: 51 °C (123 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004828 CAS-Nummer: 771-62-0 EINECS: 212-236-3 UN-Nummer: 2920 |