3-(Trifluormethoxy)thiophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
L19912.03 L19912.06
L19912.03EA 92.8 EUR
L19912.03 L19912.06
3-(Trifluormethoxy)thiophenol ≥98%
3-(Trifluormethoxy)thiophenol
Purity: 98% CAS No.: 220239-66-7 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4770
Formel: C₇H₅F₃OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320799
CAS-Nummer: 220239-66-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III