2-(Trifluormethoxy)thiophenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
L19911.03 L19911.06
L19911.03EA 79.9 EUR
L19911.03 L19911.06
2-(Trifluormethoxy)thiophenol ≥99%
2-(Trifluormethoxy)thiophenol
Purity: 99% CAS No.: 175278-01-0 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4768 Boiling Point: 53-55°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00052320
Formel: C₇H₅F₃OS
Siedepunkt: 53…55 °C (15 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052320
CAS-Nummer: 175278-01-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III