4-(Trifluormethoxy)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
RDR03368.1
RDR03368.10
RDR03368.50
MAYBRDR03368.1EA
0
EUR
MAYBRDR03368.1
MAYBRDR03368.10
MAYBRDR03368.50
4-(Trifluormethoxy)phenol
4-(Trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₅F₃O₂ Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040988 CAS-Nummer: 828-27-3 EINECS: 212-583-0 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |