4-(Trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
306040010 306040050
ACRO306040010EA 25.6 EUR
ACRO306040010 ACRO306040050
4-(Trifluormethoxy)phenol 98%
4-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Siedepunkt: 80 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1.37 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040988
CAS-Nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %