1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
TL00370.1 TL00370.10
MAYBTL00370.1EA 0 EUR
MAYBTL00370.1 MAYBTL00370.10
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MDL Number: MFCD00040302
CAS-Nummer: 713-65-5