3-(Trifluormethoxy)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Trifluoromethoxyaniline
A19592.03
A19592.06
A19592.03EA
48.2
EUR
A19592.03
A19592.06
3-(Trifluormethoxy)anilin ≥98%
3-(Trifluormethoxy)anilin
Purity: 98%
CAS No.: 1535-73-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Characteristic
Boiling Point: 72-75°/8mm
Beilstein Reference: 776921
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041511
Formel:
C₇H₆F₃NO Siedepunkt: 72…75 °C (8 mmHg) Dichte: 1.325 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041511 CAS-Nummer: 1535-73-5 EINECS: 216-256-3 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |