2,3,4,5,6-Pentafluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
103713-25G 103713-5G
SIAL103713-25GEA 99.1 EUR
SIAL103713-25G SIAL103713-5G
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin, Sigma-Aldrich®
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin
Formel: C₆H₂F₅N
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Dichte: 1.744 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007643
CAS-Nummer: 771-60-8
EINECS: 212-234-2