2,6-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
196614-100G 196614-25G 196614-5G
SIAL196614-100GEA 122 EUR
SIAL196614-100G SIAL196614-25G SIAL196614-5G
2,6-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 51 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.199 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III