2,4-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D101400-10G
D101400-25G
SIALD101400-10GEA
47.9
EUR
SIALD101400-10G
SIALD101400-25G
2,4-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1.268 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007648 CAS-Nummer: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN-Nummer: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03171 |