3-Fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00416.1 TL00416.10 TL00416.50
MAYBTL00416.1EA 0 EUR
MAYBTL00416.1 MAYBTL00416.10 MAYBTL00416.50
3-Fluorphenylisothiocyanat
3-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Siedepunkt: 226…227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004804
CAS-Nummer: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,III