2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluoro-1-isothiocyanatobenzene, 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzene
SB01623.1
SB01623EA
SB01623.50
MAYBSB01623.1EA
0
EUR
MAYBSB01623.1
MAYBSB01623EA
MAYBSB01623.50
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃F₂NS Siedepunkt: 98…99 °C (30 mmHg) Dichte: 1.349 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00041044 CAS-Nummer: 141106-52-7 UN-Nummer: 3334 ADR: 9, |