4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
SB01053DA SB01053EA
MAYBSB01053DAEA 0 EUR
MAYBSB01053DA MAYBSB01053EA
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 78 °C (22 mmHg)
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00035702
CAS-Nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN-Nummer: 2206
ADR: 6.1,III