2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
SB01819.1 SB01819.10
MAYBSB01819.1EA 0 EUR
MAYBSB01819.1 MAYBSB01819.10
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 52 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00134160
CAS-Nummer: 182500-26-1
UN-Nummer: 3080
ADR: 6.1,II