2,4-Difluorphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluorophenylisocyanate
SB01702.1 SB01702.10 SB01702.50
MAYBSB01702.1EA 0 EUR
MAYBSB01702.1 MAYBSB01702.10 MAYBSB01702.50
2,4-Difluorphenylisocyanat
2,4-Difluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃F₂NO
Siedepunkt: 42 °C (6 mmHg)
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001997
CAS-Nummer: 59025-55-7
UN-Nummer: 3080
ADR: 6.1,II