1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
B23628.03 B23628.06 B23628.14
B23628.03EA 13.7 EUR
B23628.03 B23628.06 B23628.14
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol ≥98%
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Purity: 98% CAS No.: 103962-05-6 Molecular Formula: C7H4F3IO Formula Weight: 288.01 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.5033 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 6193794 MDL No.: MFCD00042411
Formel: C₇H₄F₃IO
Siedepunkt: 72…74 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.909
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042411
CAS-Nummer: 103962-05-6