1-Fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Fluoroiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
219428-50G 219428-5G
SIAL219428-50GEA 114 EUR
SIAL219428-50G SIAL219428-5G
1-Fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.9253 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00001052
CAS-Nummer: 352-34-1
EINECS: 206-522-7