2,4-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
264296-5G 264296-25G
SIAL264296-5GEA 25.8 EUR
SIAL264296-5G SIAL264296-25G
2,4-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011670
CAS-Nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9