Methyl-2-nitrobenzoat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Methyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid emthyl ester

BTB04874.250 BTB04874.1
MAYBBTB04874.250EA 0 EUR
MAYBBTB04874.250 MAYBBTB04874.1
Methyl-2-nitrobenzoat
Methyl-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,289 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00007136
CAS-Nummer: 606-27-9
EINECS: 210-111-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR