Pentafluorbenzamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
A18397.06
A18397.14
A18397.22
A18397.06EA
57.7
EUR
A18397.06
A18397.14
A18397.22
Pentafluorbenzamid ≥99%
Pentafluorbenzamid
Purity: 99%
CAS No.: 652-31-3
Molecular Formula: C7H2F5NO
Formula Weight: 211.09
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00007971
Formel:
C₇H₂F₅NO Molekulargewicht: 211.09 g/mol Siedepunkt: 272 Schmelzpunkt: 146…149 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007971 CAS-Nummer: 652-31-3 EINECS: 211-488-1 |