Pentafluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
A12420.06
A12420.14
A12420.22
A12420.06EA
65.9
EUR
A12420.06
A12420.14
A12420.22
Pentafluorbenzoylchlorid ≥98%
Pentafluorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 2251-50-5
Molecular Formula: C7ClF5O
Formula Weight: 230.52
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 158-159°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000657
Formel:
C₇ClF₅O Siedepunkt: 158…159 °C Dichte: 1.668 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000657 CAS-Nummer: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |