3,5-Difluorbenzoylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B21400.06 B21400.14
B21400.06EA 63.7 EUR
B21400.06 B21400.14
3,5-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
3,5-Difluorbenzoylchlorid

Purity: 98+% CAS No.: 129714-97-2 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 4307685 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00010309

Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 173…175 °C
Dichte: 1.41
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010309
CAS-Nummer: 129714-97-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR