3,4-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-difluorobenzoylchloride
L08188.06
L08188.14
L08188.06EA
60.2
EUR
L08188.06
L08188.14
3,4-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
3,4-Difluorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 76903-88-3
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 4177619
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009930
Formel:
C₇H₃ClF₂O Siedepunkt: 185…186 °C Dichte: 1.402 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009930 CAS-Nummer: 76903-88-3 EINECS: 278-570-7 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...