2,6-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11286.22 A11286.06 A11286.14
A11286.22EA 210 EUR
A11286.22 A11286.06 A11286.14
2,6-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
2,6-Difluorbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 18063-02-0 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.4988 Boiling Point: 72-77°/13mm Beilstein Reference: 639438 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000659
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 72…77 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.407
Flammpunkt: 72 °C (162 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000659
CAS-Nummer: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II