2,5-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10651.06
A10651.14
A10651.06EA
52.1
EUR
A10651.06
A10651.14
2,5-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
2,5-Difluorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 35730-09-7
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 81-83°/14mm
Beilstein Reference: 2046666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009929
Formel:
C₇H₃ClF₂O Siedepunkt: 81…83 °C (14 mmHg) Dichte: 1.425 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009929 CAS-Nummer: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...