2,4-Difluorbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00171.1
TL00171.10
TL00171.50
MAYBTL00171.1EA
0
EUR
MAYBTL00171.1
MAYBTL00171.10
MAYBTL00171.50
2,4-Difluorbenzoylchlorid
2,4-Difluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃ClF₂O Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa) Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000658 CAS-Nummer: 72482-64-5 EINECS: 276-690-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |