4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00342.1 TL00342.10 TL00342.50
MAYBTL00342.1EA 0 EUR
MAYBTL00342.1 MAYBTL00342.10 MAYBTL00342.50
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039474
CAS-Nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III