4-Fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-Fluorobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
139416-25G 139416-5G
SIAL139416-25GEA 50.2 EUR
SIAL139416-25G SIAL139416-5G
4-Fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001812
CAS-Nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III