2,4-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
265179-25G
265179-5G
SIAL265179-25GEA
82.9
EUR
SIAL265179-25G
SIAL265179-5G
2,4-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O Siedepunkt: 82 °C (42 mmHg) Dichte: 1.299 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010326 CAS-Nummer: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN-Nummer: 1989 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...