2-Fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
AC35934.1
AC35934.10
359340010
359340050
MAYBAC35934.1EA
0
EUR
MAYBAC35934.1
MAYBAC35934.10
ACRO359340010
ACRO359340050
2-Fluorphenylboronsäure 98%
2-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00674013 CAS-Nummer: 1993-03-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |