Phenylsalicylat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
165080010 165082500 165080025
ACRO165080010EA 175 EUR
ACRO165080010 ACRO165082500 ACRO165080025
Phenylsalicylat 99%
Phenylsalicylat
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 172…173 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Dichte: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002213
CAS-Nummer: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07464
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %