Thiomersal
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
6389.1
6389.2
ROTH6389.1EA
87.5
EUR
ROTH6389.1
ROTH6389.2
Thiomersal
Thiomersal
Formel:
2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na Schmelzpunkt: 232…233 °C Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013062 CAS-Nummer: 54-64-8 EINECS: 200-210-4 UN-Nummer: 2025 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09451 |