4-(Methylthio)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25706.03
B25706.06
B25706.14
B25706.03EA
44.6
EUR
B25706.03
B25706.06
B25706.14
4-(Methylthio)benzoesäure ≥97%
4-(Methylthio)benzoesäure
Purity: 97%
CAS No.: 13205-48-6
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 2082809
Formel:
C₈H₈O₂S Schmelzpunkt: 193…196 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002555 CAS-Nummer: 13205-48-6 EINECS: 236-171-5 |