Gallussäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G7384-100G G7384-1KG G7384-250G
SIALG7384-100GEA 91.2 EUR
SIALG7384-100G SIALG7384-1KG SIALG7384-250G
Gallussäure, Sigma-Aldrich®
Gallussäure
Formel: C₇H₆O₅
Molekulargewicht: 170.12 g/mol
Siedepunkt: 501
Schmelzpunkt: 251…252 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002510
CAS-Nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366